Läs mer
SCAT™ PTFE Fitting
Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
SCAT beslag finns i följande versioner:
- PFA-beslag med integrerad hylsa i olika färger och diametrar
- Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Montering |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.35 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 6.4 mm |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedelshantering |
| För användning med | 6,35 mm preparativt HPLC-rör |
| Material | PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |