Beskrivning
SCAT™ Kopplingar finns i följande versioner:
- PFA-koppling med integrerad ferrule i olika färger och diametrar
- Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Anslutning |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 till 4 mm |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedelshantering |
| För användning med | 3 till 4 mm ID-rör |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |