Läs mer
SCAT™ Fitting with Ferrule for HPLC Systems
Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
1.6 mm
3.2 mm
Färg:
Färglös
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Montering |
| Färg | Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.2 mm |
| För användning med (applikation) | Solvent Handling |
| För användning med | Kapillär (3,2 mm ytterdiameter) |
| Material | PFA |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |