Läs mer
SCAT™ Beslag för HPLC-system
Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2 till 3 mm
3 to 4 mm
4 till 6 mm
6.4 to 8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
SCAT beslag finns i följande versioner:
- PFA-beslag med integrerad hylsa i olika färger och diametrar
- Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Anslutning |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 till 3 mm |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedelshantering |
| För användning med | 2 till 3 mm ID-rör |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |