Läs mer
SCAT™ Raka kopplingar för HPLC-system
Produktkod. 10891341 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2 till 3 mm
3 till 4 mm
4 till 6 mm
6,4 till 8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
10891341 4 till 6 mm Varje
10839150 2 till 3 mm Varje
10282990 3 till 4 mm Varje
10773882 6,4 till 8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10891341 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 107813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 SEK
    111.84 SEK / Paket med 1
    Save 11.16 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Anslut dina HPLC-kapillärer säkert och tätt till din SCAT™ system. SCAT™ PFA-beslag är kemiskt resistenta och passar till skyddskåpor och skyddskåpor. Finns för olika kapillärstorlekar.
SCAT™ Kopplingar finns i följande versioner:
  • PFA-koppling med integrerad ferrule i olika färger och diametrar
  • Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Typ Anslutning
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Inre 4 till 6 mm
För användning med (applikation) Lösningsmedelshantering
För användning med 4 till 6 mm ID slang