Läs mer
SCAT™ Ferrule for HPLC Systems
Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Beskrivning
SCAT beslag finns i följande versioner:
- PFA-beslag med integrerad hylsa i olika färger och diametrar
- Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skoning |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) Inre | 0,09 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.3 mm |
| För användning med | Kapillär |
| Material | PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |