Läs mer
SCAT™ Beslag för HPLC-system
Handla allt SCAT Europe Produkter
Trådstorlek:
1/4-28 UNF
Beskrivning
SCAT beslag finns i följande versioner:
- PFA-beslag med integrerad hylsa i olika färger och diametrar
- Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Plugg |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedelshantering |
| Förpackningsmängd | 5 pluggar |
| Trådstorlek | 1/4-28 UNF |
| För användning med | Kapillärkontakt för HPLC/UHPLC-system |
| Material | PFA |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |