Läs mer
Cole-Parmer™ Fem-positions omrörare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet:
800 ml/position
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Varje omrörningsläge styrs individuellt så att du kan utföra olika blandningstillämpningar samtidigt
- Stir bar kommer inte att —dansa unika U-formade magnethållare
- rör om baren hårt
- Kontrollerna på frontpanelen är placerade för att förhindra att du rör vid värmeplattan
- Korrosionsbeständig keramisk toppplatta
- Steglös hastighetskontroll ger mjuk omrörning till 1500 rpm
- Inkluderar 6 ft. sladd med stickpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 1500 r/min |
| Omrörningspositioner | 5 |
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Kapacitet | 800 ml/position |
| Spänning | 230 VAC |
| Höjd (engelska) | 4,5 tum. |
| Höjd (metrisk) | 11.43 cm |
| Längd (engelska) | 17,5 tum |
| Längd (metrisk) | 44.45 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Visa mer |