Läs mer
Mettler Toledo™ FiveEasy™ F20 pH/mV-mätare
Produktkod. 15490324
Change view
Typ:
Mätare med standardkit
pH-mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15490324 pH-mätare Varje
15543360 Mätare med standardkit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490324 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30266658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8092.92 SEK
    7155.01 SEK / Paket med 1
    Save 937.91 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Innehåller
F20 pH-mätare, elektrodhållare, pH-buffert startpaket, testcertifikat, pH-mätningsguide. (Elektrod ingår ej.)
Kompakt mätare för bänk ger högkvalitativa pH/mV-mätningar med ett knapptryck
  • Kompakt, platsbeparande design med ABS-hölje
  • Ta bort sensorhållaren efter användning och förvara på mätarens sidan av mätaren
  • Stor, välstrukturerad 4,3-tums segmenterad LCD-skärm för tydlig visning
  • Intuitivt knapplayout och enkel meny för enkel drift
  • Temperaturkompensation via ATC och MTC
  • Tre punkter (max.) linjär kalibrering med fyra fördefinierade buffertgrupper
  • BNC, Cinch, NTC 30kiloOhm sensoringångar
  • Har analog utgång, automatisk och manuell slutpunktsinspelning, akustisk slutpunktssignal, visuell slutpunktssignal
  • Idealisk för ett brett spektrum av laboratorietillämpningar
Specifikationer:
  • pH-intervall: 0,00 till 14,00
  • pH-upplösning: 0,01
  • pH-noggrannhet: ±:0,01
  • mV-räckvidd: 2000 till 2000 mv
  • mV-upplösning: 1 mV
  • mV noggrannhet: ±1mV
  • Temperaturområde: 0° till +100 °C (32° till 212 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1 °C
  • Temperaturnoggrannhet: 0,5 °C
  • Minnesstorlek: aktuell kalibrering
  • Strömförsörjning: 100 till 240 V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Mått: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tum)
  • Vikt: 0,63 kg (1,4 lb.)
Användningsområden:
  • Endast FP20-mätare: Lämplig för tillämpningar som kräver att specifik sensor ej ingår i en sats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning FiveEasy F20-Basic
Inkluderar F20 pH-mätare, elektrodhållare, 1 buffertpåsar vardera för pH 4,01, 7, 9,21 och 10,01, testcertifikat, pH-mätguide
Noggrannhet (temperatur) 0,5 °C
Noggrannhet (mV) ±1
Noggrannhet (pH) ±0,01
För användning med (applikation) Tillämpningar som kräver en specifik sensor som inte ingår i ett kit
Kalibrering Linear (Linjär)
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) 2000 till 2000
Upplösning (mV) 1mV
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 212 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp LCD
Minne Aktuell kalibrering
Ingångar BNC, Cinch, NTC 30kiloOhm sensorer
Mått (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tum)
Vikt (metrisk) 0.63 kg
Vikt (engelska) 1.4 lb.
Modell F20
Temperaturkompensation ATC och MTC
Typ pH-mätare
Spänning 120/240 V
Frekvens 50/60 Hz