Läs mer
Mettler Toledo™ FiveEasy™ F20 pH/mV-mätare
Beskrivning
Innehåller
LE438 sensor, installation QuickGuide, pH-buffertstartpaket
- Kompakt, platsbeparande design med ABS-hölje
- Ta bort sensorhållaren efter användning och förvara på mätarens sidan av mätaren
- Stor, välstrukturerad 4,3-tums segmenterad LCD-skärm för tydlig visning
- Intuitivt knapplayout och enkel meny för enkel drift
- Temperaturkompensation via ATC och MTC
- Tre punkter (max.) linjär kalibrering med fyra fördefinierade buffertgrupper
- BNC, Cinch, NTC 30kiloOhm sensoringångar
- Har analog utgång, automatisk och manuell slutpunktsinspelning, akustisk slutpunktssignal, visuell slutpunktssignal
- Idealisk för ett brett spektrum av laboratorietillämpningar
Specifikationer:
- pH-intervall: 0,00 till 14,00
- pH-upplösning: 0,01
- pH-noggrannhet: ±:0,01
- mV-räckvidd: 2000 till 2000 mv
- mV-upplösning: 1 mV
- mV-noggrannhet:± 1mV
- Temperaturområde: 0°till +100°C (32°till 212°F)
- Temperaturupplösning: 0,1°C
- Temperaturnoggrannhet: 0,5°C
- Minnesstorlek: aktuell kalibrering
- Strömförsörjning: 100 till 240 V, 50/60 Hz, 12 VDC
- Mått: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tum)
- Vikt: 0,63 kg (1,4 lb.)
Tillämpningar:
- Endast FP20-mätare: Lämplig för tillämpningar som kräver att specifik sensor ej ingår i en sats
- F20 standardsats: Lämplig för ett brett utbud av allmänna vattenhaltiga prover
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | FiveEasy F20-Std |
| Inkluderar | F20 pH-mätare, LE438 pH-sensor, elektrodhållare, 1 buffertpåsar vardera för pH 4,01, 7, 9,21 och 10,01, testcertifikat, pH-mätguide |
| Noggrannhet (temperatur) | 0,5 °C |
| Noggrannhet (mV) | ±1 |
| Noggrannhet (pH) | ±0,01 |
| För användning med (applikation) | Brett utbud av allmänna vattenhaltiga prover |
| Kalibrering | Linear (Linjär) |
| Område (pH) | 0 till 14 |
| Upplösning (pH) | 0.01 |
| Räckvidd (mV) | 2000 till 2000 |
| Visa mer |