Läs mer
Mettler Toledo™ FiveEasy™ F30 konduktivitetsmätare
Produktkod. p-7070338
Change view
Typ:
pH-mätare
pH-mätare med standardkit
Förpackningsstorlek:
1 enhet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15503380 pH-mätare 1 enhet
15513380 pH-mätare med standardkit 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15503380 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30266942
Innehåller
Installation QuickGuide, μ1413 S/cm och 12,88mS/cm standardpåsar
Kompakt bänkmätare ger högkvalitativa konduktivitetsmätningar med ett enkelt klick på en knapp
  • Kompakt, platsbeparande design med ABS-hölje
  • Ta bort sensorhållaren efter användning och förvara på mätarens sidan av mätaren
  • Stor, välstrukturerad 4,3-tums segmenterad LCD-skärm för tydlig visning
  • Intuitivt knapplayout och enkel meny för enkel drift
  • Enpunktskalibrering med tre fördefinierade standarder
  • Mini-DIN-sensorinmatning
  • Funktioner: Automatisk/manuell slutpunktsdetektering, akustisk/visuell slutpunktssignal
  • Idealisk för ett brett spektrum av laboratorietillämpningar
Specifikationer:
  • Konduktivitetsintervall: 0,01 μS/cm till 200 mS/cm
  • Ledningsupplösning: Automatisk räckvidd
  • Konduktivitetsnoggrannhet: ±0,5 % av det uppmätta värdet
  • TDS-intervall: 0,01 mg/L till 200 g/L
  • TDS-upplösning: Automatisk räckvidd
  • TDS-noggrannhet: ±0,5 % av det uppmätta värdet
  • Temperaturområde: 0° till 100 °C (32° till 212 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1 °C
  • Temperaturnoggrannhet: 0,5 °C
  • Temperaturkompensation: Linjär: 0,00 %/°C till 10,00 %/°C, referenstemperatur: 20° och 25 °C
  • Minnesstorlek: aktuell kalibrering
  • Strömförsörjning: 100 till 240 V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Mått: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tum)
  • Vikt: 0,63 kg (1,4 lb.)
Användningsområden:
  • Endast F30-mätare: Lämplig för applikationer som kräver en specifik sensor som inte ingår i ett kit
  • F30 Standardkit: Lämpad för vattenbaserade prover med medelhög till hög ledningsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning FiveEasy F30-Basic
Inkluderar F30 pH-mätare, elektrodhållare, 1 vardera buffertar 1413mS/cm och 12,88mS/cm standardpåsar, testcertifikat
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 % av det uppmätta värdet
För användning med (applikation) Tillämpningar som kräver en specifik sensor som inte ingår i ett kit
Mätlägen Konduktivitet
Kalibrering Enpunktskalibrering med tre fördefinierade standarder
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,01μ S/cm till 200 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) Automatisk räckvidd
Temperaturkompensation Linjär: 0,00%/° C till 10,00 %/° C, referenstemperatur: 20° och 25 °C
Räckvidd (salthalt) 0 till 42 PSU
Räckvidd (TDS) 0 mg/L till 300 mg/L
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 212 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) 0,5 °C
Visningstyp LCD
Minne Aktuell kalibrering
Datapunkter 200
Ingångar Mini-DIN
Mått (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tum)
Vikt (metrisk) 0.63 kg
Vikt (engelska) 1.4 lb.
Modell F30
Typ pH-mätare
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60Hz