Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrodarm för FiveEasy™ Plus/FiveEasy-mätare
Produktkod. 15563350
Change view
För användning med (utrustning):
FiveEasy Meter, FiveEasy Plus mätare
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15563350 FiveEasy Meter, FiveEasy Plus mätare 1 enhet
1 options
Produktkod. 15563350 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30239139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    890.22 SEK / Paket med 1
    Save 164.78 SEK
    15% Av
I lager
Innehåller
Sensorhållare och en stång
Elektrodhållare låter dig säkra sensorn när den inte används. För användning med FiveEasy Plus/FiveEasy pH- eller konduktivitetsmätare.
  • Tillbehör att använda med FiveEasy Plus/FiveEasy-mätare
  • Säkra din sensor med denna ambidextrösa elektrodhållare
  • Fäst denna på höger eller vänster sida av FiveEasy mätare för bekväm mätning och för att säkra sensorn när den inte används
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning FiveEasy/Plus elektrodarm
Typ Elektrodarm
Inkluderar Sensorhållare och en stång
För användning med (utrustning) FiveEasy Meter, FiveEasy Plus mätare