Läs mer
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP20 pH/mV-mätare
Produktkod. 15583370
Change view
Typ:
Meter med Bio Kit
Mätare med TRIS-kit
Mätare med mikrokit
Mätare med standardkit
pH-mätare
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15583370 Mätare med mikrokit 1 enhet
15563360 Mätare med standardkit Varje
15593370 Mätare med TRIS-kit 1 enhet
15573360 Meter med Bio Kit Varje
15553360 pH-mätare 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15583370 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30266940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14664.73 SEK
    12942.09 SEK / Paket med 1
    Save 1722.64 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Innehåller
LE422 sensor, installation QuickGuide, pH-buffertstartpaket
Kompakt mätare för bänk ger högkvalitativa pH/mV-mätningar med ett enkelt klick på en knapp.
  • Kompakt, platsbeparande design med ABS-hölje
  • Ta bort sensorhållaren efter användning och förvara på mätarens sidan av mätaren
  • Stor, välstrukturerad 4,3-tums segmenterad LCD-skärm för tydlig visning
  • Intuitivt knapplayout och enkel meny för enkel drift
  • RS232 eller USB portar för att exportera data direkt antingen till en skrivare eller en PC för vidare bearbetning
  • Temperaturkompensation via ATC och MTC
  • Fem punkter (max.) linjär endast kalibrering med fyra fördefinierade buffertgrupper
  • BNC, Cinch, NTC 30kiloOhm sensoringångar
  • Funktioner: Automatisk/manuell slutpunktsdetektering, akustisk/visuell slutpunktssignal
  • Idealisk för ett brett spektrum av laboratorietillämpningar
Specifikationer:
  • pH-intervall: -2,00 till 16,00
  • pH-upplösning: 0,01/0,1
  • pH-noggrannhet: ±:0,01
  • mV-räckvidd: 2000 till 2000 mv
  • mV-upplösning: 1 mV
  • mV noggrannhet: ±1mV
  • Temperaturområde: -5° till +105 °C (23° till 221 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1 °C
  • Temperaturnoggrannhet: 0,3 °C
  • Minnesstorlek: 200 mätningar, aktuell kalibrering
  • Strömförsörjning: 100 till 240 V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Mått: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tum)
  • Vikt: 0,63 kg (1,4 lb.)
Användningsområden:
  • Endast FP20-mätare: Lämplig för tillämpningar som kräver att specifik sensor ej ingår i en sats
  • FP20 standardsats: Lämplig för ett brett utbud av allmänna vattenhaltiga prover
  • FP20-kit Bio : Lämpat för snabba resultat i vattenbaserade prover som syror och baser
  • FP20 Micro-sats: Lämplig för små prover i vialer och provrör
  • FP20 TRIS-sats: Lämplig för krävande, smutsiga prover som emulsioner, oljiga prover, avloppsvatten, TRIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning FiveEasy Plus FP20-Micro
Inkluderar FP20 pH-mätare, LE422 pH-sensor, elektrodhållare, 2 buffertpåsar vardera för pH 4,01, 7, 9,21 och 10,01, testcertifikat, pH-mätningsguide
Noggrannhet (temperatur) 0,3 °C
Noggrannhet (mV) ±1
Noggrannhet (pH) ±0,01
Information om datahantering RS232, USB
För användning med (applikation) För små prover i vialer och provrör
Kalibrering Linjär/segmenterad
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01, 0.1
Räckvidd (mV) 2000 till 2000
Upplösning (mV) 1mV
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Temperaturområde (engelska) 23 °F till 221 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp LCD
Minne 200 mätningar, strömkalibrering
Ingångar BNC, Cinch, NTC 30kiloOhm sensorer
Mått (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tum)
Vikt (metrisk) 0.63 kg
Vikt (engelska) 1.4 lb.
Modell FP20
Sondtyp LE422 pH-sensor
Temperaturkompensation ATC och MTC
Typ Mätare med mikrokit
Spänning 120/240 V
Frekvens 50/60 Hz