Läs mer
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP30 konduktivitetsmätare
Beskrivning
Innehåller
LE703 sensor, installation QuickGuide, μ1413 S/cm och 12,88mS/cm standardpåsar
- Kompakt, platsbeparande design med ABS-hölje
- Ta bort sensorhållaren efter användning och förvara på mätarens sidan av mätaren
- Stor, välstrukturerad 4,3-tums segmenterad LCD-skärm för tydlig visning
- Intuitivt knapplayout och enkel meny för enkel drift
- RS232 eller USB portar för att exportera data direkt antingen till en skrivare eller en PC för vidare bearbetning
- Enpunktskalibrering med tre fördefinierade standarder, manuell cellkonstant inmatning
- Mini-DIN-sensorinmatning
- Har analog utgång, automatisk och manuell slutpunktsinspelning, akustisk slutpunktssignal, visuell slutpunktssignal
- Idealisk för ett brett spektrum av laboratorietillämpningar
- Ledningsförmågasintervall: 0,01 μS/cm till 500 mS/cm
- Ledningsupplösning: Automatisk räckvidd
- Konduktivitetsnoggrannhet: ±0,5 % av det uppmätta värdet
- TDS-intervall: 0,01 mg/L till 300 g/L
- TDS-upplösning: Automatisk räckvidd
- TDS-noggrannhet: ±0,5 % av det uppmätta värdet
- Salthaltsintervall: 0,00 till 42 PSU
- Saltupplösning: Automatisk räckvidd
- Salthaltsnoggrannhet: ±0,5 % av det uppmätta värdet
- Temperaturområde: -5° till +105 °C (23° till 221 °F)
- Temperaturupplösning: 0,1 °C
- Temperaturnoggrannhet: 0,3 °C
- Temperaturkompensation: Linjär: 0,00 %/°C till 10,00 %/°C, referenstemperatur: 20° och 25 °C
- Minnesstorlek: 200 mätningar, aktuell kalibrering
- Strömförsörjning: 100 till 240 V, 50/60 Hz, 12 VDC
- Mått: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tum)
- Vikt: 0,63 kg (1,4 lb.)
- Endast FP30-mätare: Lämpad för applikationer som kräver en specifik sensor som inte ingår i ett kit
- FP30 Standardkit: Lämpad för vattenbaserade prover med medelhög till hög ledningsförmåga
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | FiveEasy Plus FP30-Std |
| Inkluderar | FP30-mätare, LE703 pH-sensor, elektrodhållare, 2 buffertpåsar vardera för pH 1413 mS/cm och 12,88 mS/cm), testcertifikat |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±0,5 % av det uppmätta värdet |
| För användning med (applikation) | Lämplig för vattenhaltiga prover med medelhög till hög konduktivitet |
| Mätlägen | Konduktivitet |
| Kalibrering | Enpunktskalibrering med tre fördefinierade standarder, manuell cellkonstant inmatning |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,01μ S/cm till 500 mS/cm |
| Upplösning (konduktivitet) | Automatisk räckvidd |
| Temperaturkompensation | Linjär: 0,00%/° C till 10,00 %/° C, referenstemperatur: 20° och 25 °C |
| Räckvidd (salthalt) | 0 till 42 PSU |
| Visa mer |