Läs mer
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP30 konduktivitetsmätare
Produktkod. p-7070337 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Typ:
Endast FP30-mätare
F3 standardsats
Förpackningsstorlek:
1 enhet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
15533380 F3 standardsats 1 enhet
15523380 Endast FP30-mätare -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15533380 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30266945
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
LE703 sensor, installation QuickGuide, μ1413 S/cm och 12,88mS/cm standardpåsar
Kompakt bänkmätare ger högkvalitativa konduktivitetsmätningar med ett enkelt klick på en knapp
  • Kompakt, platsbeparande design med ABS-hölje
  • Ta bort sensorhållaren efter användning och förvara på mätarens sidan av mätaren
  • Stor, välstrukturerad 4,3-tums segmenterad LCD-skärm för tydlig visning
  • Intuitivt knapplayout och enkel meny för enkel drift
  • RS232 eller USB portar för att exportera data direkt antingen till en skrivare eller en PC för vidare bearbetning
  • Enpunktskalibrering med tre fördefinierade standarder, manuell cellkonstant inmatning
  • Mini-DIN sensoringång
  • Har analog utgång, automatisk och manuell slutpunktsinspelning, akustisk slutpunktssignal, visuell slutpunktssignal
  • Idealisk för ett brett spektrum av laboratorietillämpningar
Specifikationer:
  • Konduktivitetsområde: 0,01 μS/cm till 500mS/cm
  • Konduktivitetsupplösning: Automatisk räckvidd
  • Konduktivitetsnoggrannhet:± 0,5 % av det uppmätta värdet
  • TDS-intervall: 0,01 mg/L till 300 g/L
  • TDS-upplösning: Automatisk räckvidd
  • TDS-noggrannhet:± 0,5 % av det uppmätta värdet
  • Salthaltsområde: 0,00 till 42 psu
  • Salinitetsupplösning: Automatisk räckvidd
  • Noggrannhet i salthalt:± 0,5 % av det uppmätta värdet
  • Temperaturområde: -5° till +105 °C (23° till 221 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1 °C
  • Temperaturnoggrannhet: 0,3 °C
  • Temperaturkompensation: Linjär: 0,00%/° C till 10,00 %/° C, referenstemperatur: 20° och 25 °C
  • Minnesstorlek: 200 mätningar, aktuell kalibrering
  • Strömförsörjning: 100 till 240 V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Mått: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tum)
  • Vikt: 0,63 kg (1,4 lb.)
Användningsområden:
  • Endast FP30-mätare: Lämplig för applikationer som kräver en specifik sensor som inte ingår i en sats
  • FP30 standardsats: Lämplig för vattenhaltiga prover med medelhög till hög konduktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning FiveEasy Plus FP30-Std
Inkluderar FP30-mätare, LE703 pH-sensor, elektrodhållare, 2 buffertpåsar vardera för pH 1413 mS/cm och 12,88 mS/cm), testcertifikat
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 % av det uppmätta värdet
För användning med (applikation) Lämplig för vattenhaltiga prover med medelhög till hög konduktivitet
Mätlägen Konduktivitet
Kalibrering Enpunktskalibrering med tre fördefinierade standarder, manuell cellkonstant inmatning
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,01μ S/cm till 500 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) Automatisk räckvidd
Temperaturkompensation Linjär: 0,00%/° C till 10,00 %/° C, referenstemperatur: 20° och 25 °C
Räckvidd (salthalt) 0 to 42 psu
Räckvidd (TDS) 0 mg/L to 300 mg/L
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 212 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) 0,3 °C
Visningstyp LCD
Minne 200 mätningar, strömkalibrering
Datapunkter 200
Information om datahantering RS232 eller USB hamnar
Ingångar Mini-DIN
Mått (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tum)
Vikt (metrisk) 0.63 kg
Vikt (engelska) 1.4 lb.
Modell FP30
Typ F3 standardsats
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60Hz