Läs mer
Mettler Toledo™ FiveGo™ F2 pH/mV-mätare
Produktkod. 15503370
Change view
Typ:
Mätare med fältkit
Mätare med matkit
Mätare med standardkit
pH/mV-mätare
Förpackningsstorlek:
1 enhet
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15503370 Mätare med fältkit 1 enhet
15543380 pH/mV-mätare 1 enhet
15573370 Mätare med standardkit 1 enhet
15593360 Mätare med matkit 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15503370 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30266882
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Innehåller
LE438 IP67 sensor, elektrodklämma, handledsrem, installation QuickGuide, pH-buffert startpaket, bärväska
Bärbar mätare ger tillförlitliga och högkvalitativa pH/mV-mätningar med ett enkelt klick på en knapp
Olika kombinationer av portabla mätare, sensorer och tillbehör finns tillgängliga, vilka är idealiska för specifika tillämpningar eller prover.
  • Robust, IP67-vattentät ABS-hölje
  • Stor, välstrukturerad 3,1 tum segmenterad LCD-skärm för enkel visning
  • Intuitivt knapplayout och enkel meny för enkel drift
  • Ergonomisk design ger komfort för både stora och små händer
  • Fällbart fotstöd ger optimal vy när man sitter på en laboratoriebänk
  • Tål våta och krävande miljöer
  • Inkluderar kompakt bärväska
  • Trepunktskalibrering med fyra fördefinierade buffertgrupper
  • Temperaturkompensation via ATC och MTC
  • Funktioner: Automatisk/manuell slutpunktsdetektering, akustisk/visuell slutpunktssignal
  • BNC, Cinch-sensoringångar
  • Idealiskt för mobila applikationer i laboratoriet, på nätet eller utomhus
Specifikationer:
  • pH-intervall: 0,00 till 14,00
  • pH-upplösning: 0,01
  • pH-noggrannhet: ±0,01mV
  • mV-räckvidd: -1999 till 1999mV
  • mV-upplösning: 1 mV
  • mV noggrannhet: ±1mV
  • Temperaturområde: 0° till +100 °C (32° till 212 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1 °C
  • Temperaturnoggrannhet: ±0,5 °C
  • Minnesstorlek: 200 mätningar, aktuell kalibrering
  • Öppettider: >200 timmar.
  • Strömförsörjning: 4 x 1,5V AAA LRO3 eller 4 x 1,2V AAA NiMH HR03
  • Mått: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tum)
  • Vikt: 0,26 kg (0,5 lb)
Användningsområden:
  • Endast F2-meter: Lämplig för applikationer som kräver en specifik sensor som inte ingår i ett kit
  • F2 Food Kit: Lämplig för solida och halvfasta prover som kött, frukt, ost och mer
  • F2 Field Kit: Lämplig för ett brett spektrum av allmänna vattenprover och för mätningar på språng
  • F2 Standardkit: Lämpligt för ett brett spektrum av allmänna vattenbaserade prover inklusive emulsioner och suspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar LE438 IP67 sensor, elektrodklämma, handledsrem, installation QuickGuide, pH-buffert startpaket, bärväska
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Noggrannhet (mV) ±1
För användning med (applikation) För brett utbud av allmänna vattenhaltiga prover och för mätningar på språng
Mätlägen pH
Kalibrering Linear (Linjär)
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) -1999 till 1999
Upplösning (mV) 1mV
Kalibreringspunkter 3
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Upplösning (temperatur) 0,1°
Visningstyp LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Hold (Håll)
Minne 200 mätningar, strömkalibrering
Datapunkter 200
Loggfunktionstyp Automatic (Automatisk), Manual (Manuell)
Ingångar BNC, Cinch
Mått (L x B x H) 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tum)
Vikt (metrisk) 0.26 kg
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Modell F2
Temperaturkompensation ATC och MTC
Typ Mätare med fältkit