Läs mer
Mettler Toledo™ FiveGo™ F3 Konduktivitetsmätare
Beskrivning
Innehåller
LE703 IP67 sensor, elektrodklämma, handledsrem, installation QuickGuide, 1413 μS/cm och 12,88mS/cm standardpåsar
Olika kombinationer av portabla mätare, sensorer och tillbehör finns tillgängliga, vilka är idealiska för specifika tillämpningar eller prover.
- Robust, IP67-vattentät ABS-hölje
- Stor, välstrukturerad 3,1 tum segmenterad LCD-skärm för enkel visning
- Intuitivt knapplayout och enkel meny för enkel drift
- Ergonomisk design ger komfort för både stora och små händer
- Fällbart fotstöd ger optimal vy när man sitter på en laboratoriebänk
- Tål våta och krävande miljöer
- Enpunktskalibrering med tre fördefinierade standarder
- Funktioner: Automatisk/manuell slutpunktsdetektering, akustisk/visuell slutpunktssignal
- LTW 7-poliga sensoringångar
- Idealiskt för mobila applikationer i laboratoriet, på nätet eller utomhus
- Ledningsförmågasintervall: 0,00 μS/cm till 200 mS/cm
- Ledningsupplösning: Automatisk räckvidd
- Konduktivitetsnoggrannhet: ±0,5 % av det uppmätta värdet
- TDS-intervall: 0,01 mg/L till 200 g/L
- TDS-upplösning: Automatisk räckvidd
- TDS-noggrannhet: ±0,5 % av det uppmätta värdet
- Temperaturområde: 0° till 100 °C (32° till 212 °F)
- Temperaturupplösning: 0,1 °C
- Temperaturnoggrannhet: ±0,5 °C
- Temperaturkompensation: Linjär: 0,00 %/°Cto 10,00 %/°C, referenstemperatur: 20° och 25 °C
- Minnesstorlek: 200 mätningar, aktuell kalibrering
- Öppettider: >200 timmar.
- Strömförsörjning: 4 x 1,5V AAA LRO3 eller 4 x 1,2V AAA NiMH HR03
- Mått: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tum)
- Vikt: 0,26 kg (0,5 lb)
- Endast F3-mätare: Lämplig för applikationer som kräver en specifik sensor som inte ingår i ett kit
- F3 Standard Kit: Lämpligt för vattenbaserade prover med medelhög till hög ledningsförmåga
- F3 Field Kit: Lämplig för vattenbaserade prover med medelhög till hög ledningsförmåga och för mätningar på språng
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | FiveGo Kondmätare F3-Std-Kit |
| Inkluderar | LE703 IP67 sensor, elektrodklämma, handledsrem, installation QuickGuide, 1413 μS/cm och 12,88mS/cm standardpåsar |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±0,5 % av det uppmätta värdet |
| För användning med (applikation) | För vattenhaltiga prover med medelhög till hög konduktivitet |
| Mätlägen | Konduktivitet |
| Kalibrering | Enpunktskalibrering med tre fördefinierade standarder |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,00μ S/cm till 200 mS/cm |
| Temperaturkompensation | Linjär: 0,00%/° C till 10,00 %/° C, referenstemperatur: 20° och 25 °C |
| Räckvidd (TDS) | 0 mg/L till 200 g/L |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 100 °C |
| Visa mer |