Läs mer
Mettler Toledo™ FiveGo™ F3 Konduktivitetsmätare
Produktkod. p-7070340 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Typ:
F3 Field Kit
FP30 standardsats
Konduktivitetsmätare
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15513370
Brand: Mettler Toledo™ 30266883
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Elektrodklämma, handledsrem, installation QuickGuide, 1413 μS/cm och 12,88mS/cm standardpåsar
Bärbar mätare ger tillförlitliga och högkvalitativa konduktivitetsmätningar med ett enkelt klick på en knapp
Olika kombinationer av bärbara mätare, sensorer och tillbehör finns tillgängliga, som är idealiska för specifika applikationer eller prover.
  • Robust, IP67 vattentätt ABS-hölje
  • Stor, välstrukturerad 3,1-tums segmenterad LCD-skärm för enkel visning
  • Intuitivt knapplayout och enkel meny för enkel drift
  • Ergonomisk design ger komfort för både stora och små händer
  • Vikbart fotstativ ger optimal sikt på en labbbänk
  • Tål våta och krävande miljöer
  • Enpunktskalibrering med tre fördefinierade standarder
  • Funktioner: Automatisk/manuell slutpunktsdetektering, akustisk/visuell slutpunktssignal
  • LTW 7-stifts sensoringångar
  • Idealisk för mobila applikationer i laboratoriet, at-line eller utomhus
Specifikationer:
  • Konduktivitetsområde: 0,00 μS/cm till 200mS/cm
  • Konduktivitetsupplösning: Automatisk räckvidd
  • Konduktivitetsnoggrannhet:± 0,5 % av det uppmätta värdet
  • TDS-intervall: 0,01 mg/L till 200 g/L
  • TDS-upplösning: Automatisk räckvidd
  • TDS-noggrannhet:± 0,5 % av det uppmätta värdet
  • Temperaturområde: 0° till 100 °C (32° till 212 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1 °C
  • Temperaturnoggrannhet:± 0,5 °C
  • Temperaturkompensation: Linjär: 0,00%/° C till 10,00 %/° C, referenstemperatur: 20° och 25 °C
  • Minnesstorlek: 200 mätningar, aktuell kalibrering
  • Drifttider:> 200 timmar.
  • Strömförsörjning: 4 x 1,5 V AAA LRO3 eller 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03
  • Mått: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tum)
  • Vikt: 0,26 kg (0,5 lb.)
Användningsområden:
  • Endast F3-meter: Lämplig för applikationer som kräver en specifik sensor som inte ingår i en sats
  • F3 Standard Kit: Lämplig för vattenhaltiga prover med medelhög till hög konduktivitet
  • F3 Field Kit: Lämplig för vattenhaltiga prover med medelhög till hög konduktivitet och för mätningar på språng
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning FiveGo Kondmätare F3
Inkluderar Elektrodklämma, handledsrem, installation QuickGuide, 1413 μS/cm och 12,88mS/cm standardpåsar
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 % av det uppmätta värdet
För användning med (applikation) För applikationer som kräver en specifik sensor som inte ingår i en sats
Mätlägen Konduktivitet
Kalibrering Enpunktskalibrering med tre fördefinierade standarder
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,00μ S/cm till 200 mS/cm
Temperaturkompensation Linjär: 0,00%/° C till 10,00 %/° C, referenstemperatur: 20° och 25 °C
Räckvidd (TDS) 0 mg/L to 200 g/L
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Visningstyp LCD
Minne 200 mätningar
Datapunkter 200
Ingångar LTW 7-stift
IP-betyg IP67
Mått (L x B x H) 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tum)
Vikt (metrisk) 0.26 kg
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Modell COND BÄRBAR F
Språk kinesiska, kinesiska (TW), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (GB), engelska (USA), franska, tyska, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska (BR), ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, thailändska, turkiska, vietnamesiska
Kanaler 1
Typ Konduktivitetsmätare