Läs mer
Mettler Toledo™ FiveGo™ F4 DO-mätare
Produktkod. 15533370
Change view
Inkluderar:
Endast F4 DO-mätare
F4 Fältsats
F4 Standardsats
Förpackningsstorlek:
1 enhet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15533370 F4 Standardsats 1 enhet
15523370 Endast F4 DO-mätare 1 enhet
15543370 F4 Fältsats 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15533370 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30266885
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8879.81 SEK
    7418.52 SEK / Paket med 1
    Save 1461.29 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Innehåller
LE621 IP67 sensor, elektrodklämma, handledsrem, installation QuickGuide
Bärbar mätare ger tillförlitliga och högkvalitativa mätningar av löst syre (DO) med ett enkelt klick på en knapp
  • Robust, IP67 vattentätt ABS-hölje
  • Stor, välstrukturerad 3,1-tums segmenterad LCD-skärm för enkel visning
  • Intuitivt knapplayout och enkel meny för enkel drift
  • Ergonomisk design ger komfort för både stora och små händer
  • Vikbart fotstativ ger optimal sikt på en labbbänk
  • Tål våta och krävande miljöer
  • Tvåpunktskalibrering 100% och 0%
  • Funktioner: Automatisk/manuell slutpunktsdetektering, akustisk/visuell slutpunktssignal
  • BNC, Cinch-sensoringångar
  • Idealisk för mobila applikationer i laboratoriet, at-line eller utomhus
Specifikationer:
  • DO-intervall: 0,01 till 45 mg/L, ppm
  • DO-upplösning: 0,01 mg/L, 0,01 ppm
  • DO-noggrannhet:± 0,1 %
  • DO-mättnad: 0,1 % till 400 %
  • DO Mättnadsupplösning: 0,1 %
  • DO Mättnadsnoggrannhet:± 1 %
  • Temperaturområde: 0° till 50 °C
  • Temperaturupplösning: 0,1 °C
  • Temperaturnoggrannhet:± 0,3 °C
  • Temperaturkompensation: ATC och MTC
  • Minnesstorlek: 200 mätningar, aktuell kalibrering
  • Drifttider:> 200 timmar.
  • Strömförsörjning: 4 x 1,5 V AAA LRO3 eller 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03
  • Mått: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tum)
  • Vikt: 0,26 kg (0,5 lb.)
Användningsområden:
  • Endast F4-meter: Lämplig för applikationer som kräver en specifik sensor som inte ingår i en sats
  • F4 Standard Kit: Lämplig för vattenhaltiga prover, alkoholhaltiga och alkoholfria drycker
  • F4 Field Kit: Lämplig för vattenhaltiga prover, alkoholhaltiga och alkoholfria drycker och för mätningar på språng
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning FiveGo DO-mätare F4-Std-Kit
Inkluderar F4 Standardsats
Mätlägen Löst syre
Sensortyper Löst syresensor
Räckvidd (polarografisk DO) 0 till 45 mg/L
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C
Minne 200 mätningar
IP-betyg IP67
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %
Procent mättnadsområde Polarografisk DO 0 till 400 %
Språk kinesiska, kinesiska (TW), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (GB), engelska (USA), franska, tyska, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska (BR), ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, thailändska, turkiska, vietnamesiska
Räckvidd (RDO) 0 till 45 mg/L
Modell GÖR BÄRBAR F4
Kanaler 1
Typ Upplöst syre portabel mätare