Läs mer
VELP Scientifica FIWE Advance Automatic Fiber Analyzer
Produktkod. 17851849 Handla allt Velp Produkter
Change view
Spänning:
115/230 V
Produktkod. Spänning
17851849 115/230 V
1 options
Produktkod. 17851849 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer F30500500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Helautomatisk analysator för bestämning av råfiber och tvättmedel enligt officiella referensmetoder som kräver minimal operatörstid med unikt användargränssnitt och molnuppkoppling.
ÖVERENSSTÄMMELSE OCH KONSistens
  • Degelmetoden följer officiella standarder (ISO och AOAC ) som säkerställer tillförlitlighet och effektivitet.
  • Råfiberbestämning och tvättmedel Fiberbestämning av NDF, ADF och ADL.
  • Fiberrester stannar i deglar under alla steg i analysen, vilket eliminerar risken för fel och säkerställer konsekventa resultat.
LADDA THE PROVER OCH GÅ
  • FIWE Advance värmer och doserar de nödvändiga reagenserna exakt för att analysera upp till 6 prover.
  • VELP-doseringsmunstycket driver reagenserna exakt in i varje kolumn och undviker att användaren kommer i kontakt med heta kemikalier och ångor.
  • FIWE Advance automatiserar rötnings-, filtrerings- och tvättstegen utan några operatörsingripanden.
SPARA TID OCH PENGAR
  • Operatörstiden som krävs är så lite som 2 minuter.
  • FIWE Advance behandlar varje prov individuellt och tar hand om varje steg i analysen, vilket möjliggör arbete över natten.
  • FIWE Advances automatiska processer frigör värdefull tid som förbättrar labbproduktiviteten och sparar pengar.
COMPLETE SÄKERHET
  • Alla reagenser som krävs finns i dedikerade glastankar och flaskor placerade inuti instrumentet.
  • FIWE Advance förvärmer, doserar och samlar upp heta kemikalier automatiskt så att risken för kontakt med operatören elimineras.
SMART OCH LÄTT ATT ANVÄNDA
  • Den 7-tums färgpekskärmen erbjuder ett enkelt och intuitivt användargränssnitt utformat för att förenkla driften.
  • Välj bland förinställda metoder eller anpassa dina egna, markera som dina favoriter för snabb åtkomst.
  • Valfri balansanslutning och streckkodsläsare finns tillgängliga för att förenkla analysförberedelser.
Specifikationer
Typ Automatisk fiberanalysator
Spänning 115/230 V