Läs mer
Invitrogen™ FIXERA& PERM™ Cellpermeabiliseringskit
Produktkod. 10334023
Change view
Antal tester:
200 tester
50 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal tester Förpackningsstorlek
10334023 200 tester Varje
10324023 50 tester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10334023 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer GAS004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3780.00 SEK
    2834.65 SEK / 200 reaktioner
    Save 945.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
FIXERA& PERM™ Cellpermeabiliseringskit
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit används i flödescytometri för att fixera och permeabilisera celler i suspension, vilket möjliggör åtkomst av antikroppar till intracellulära mål utan att ge avkall på spridningsegenskaper.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit är:
  • Flexibel —kompatibel med flera provtyper och cellulära antigener
  • Robust —spridningsmönster av celler opåverkade
  • Effektiv —samtidig detektering av intracellulära och ytmarkörer
    Se en urvalsguide för alla tillgängliga FIX & PERM™ produkter och produkter relaterade till provberedning (inklusive celllys- och konserveringslösningar, blockerande reagenser och information om användningen av Dynabeads™ cellseparationsprodukter för cellisolering).
    FIX & PERM™ formeln var speciellt utformad för att minska bakgrundsfärgning och möjliggöra samtidig tillsats av fluorokrommärkta antikroppar under permeabiliseringssteget. FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit är lämpligt för olika biologiska prover och har validerats för användning med cellinjer, helblod och benmärg. FIX & PERM™ kit har visat sig exakt identifiera tidigare odetekterbara intracellulära markörer. Till skillnad från andra fixerings- och permeabiliseringsreagens som finns på marknaden, är FIX & PERM™ färgningsprotokollet lämnar de morfologiska spridningsegenskaperna hos cellerna intakta.
    Hur det fungerar
    FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit innehåller 2 reagenser: Fixeringsmedium (medium A) och permeabiliseringsmedium (medium B). Celler inkuberas i 15 minuter vid rumstemperatur med fixeringsmedium, tvättas och inkuberas sedan med permeabiliseringsmediet och fluorokrommärkt antikropp. Fixeringsmedium och permeabiliseringsmedium finns också tillgängliga separat (kat. nr. GAS001S100 & GAS002S100).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
    Antal tester 200 tester
    Produktlinje FIX & PERM
    Kvantitet 200 tester
    Frakt skick Rumstemperatur
    Produkttyp Fixerings-/permeabiliseringsreagens