Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerbart Viability Dye eFluor™ 660
Kvantitet:
100 tester
500 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
500 tester
Beskrivning
- Fixerbara viabilitetsfärgämnen kan användas för att märka celler från alla arter
- Fixerbart Viability Dye eFluor™ 660 kan exciteras av den röda (633nm) laserlinjen och har en toppemission på 660nm
- Som kompensation rekommenderas det att använda ett prov av de intressanta cellerna färgade med Fixable Viability Dye
- Fixerbart Viability Dye eFluor™ 660 levereras som en förutspädd lösning framställd i högkvalitativ, vattenfri DMSO. Den ska skyddas från ljus och fukt
- Butik på− 70 °C med torkmedel
- Den kan frysas upp till 20 gånger
- Låt flaskan komma i jämvikt till rumstemperatur innan den öppnas
- Färgning kan göras före eller efter ytfärgning
- Celler kan kryokonserveras efter färgning utan negativ effekt på färgningsintensiteten hos döda celler efter upptining
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Färgämne |
| Emission | ⁄633 660 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Kvantitet | 100 tester |