Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780
Description
- Till skillnad från 7-AAD och propidiumjodid kan celler märkta med Fixable Viability Dyes tvättas, fixeras, permabiliseras och färgas för intracellulära antigener utan någon förlust av färgningsintensiteten hos de döda cellerna
- Genom att använda Fixable Viability Dyes kan döda celler uteslutas från analys när intracellulära mål studeras
- Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780 kan exciteras av den röda (633 nm) laserlinjen och har en toppemission på 780 nm som kan detekteras med ett 780/60 bandpassfilter (motsvarande APC-eFluor™ 780 eller APC-Alexa Fluor™ 750)
- Som kompensation rekommenderas att använda ett prov av de intressanta cellerna färgade med Fixable Viability Dye
- Om andelen döda celler förväntas vara mindre än 5 %, rekommenderas det att ta en liten alikvot av celler och värma dem vid 65 C i 1 minut °och sedan omedelbart lägga dem på is i 1 minut.
- Efter denna behandling kan de värmedödade cellerna kombineras 1:1 med levande celler och sedan färgas med Fixable Viability Dye
- Tester tyder på att kompensationen från de flesta detektorer är försumbar, med kompensationen från PE-Cyanine7 som den högsta på mindre än 5 %
- Faktiska kompensationsvärden kommer att bero på varje utredares specifika instrument, filteruppsättningar och PMT-spänningsinställningar
- Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780 levereras som en förutspädd lösning framställd i högkvalitativ, vattenfri DMSO
- Den ska skyddas från ljus och fukt
- Förvaras vid -°70 C med torkmedel, den kan frystinas upp till 20 gånger
- Låt flaskan komma i jämvikt till rumstemperatur innan den öppnas
Spécification
Spécification
| Färg | Infrarött |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Färg |
| Emission | 633/780 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Kvantitet | 500 tester |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?