Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780
Produktkod. p-7091874
Kvantitet:
100 tester
500 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
500 tester
Produktkod. 13539140
Brand: Invitrogen™ 65086514
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett viabilitetsfärgämne som kan användas för att irreversibelt märka döda celler före kryokonservering, fixering och/eller permeabiliseringsprocedurer.
  • Till skillnad från 7-AAD och propidiumjodid kan celler märkta med Fixable Viability Dyes tvättas, fixeras, permabiliseras och färgas för intracellulära antigener utan någon förlust av färgningsintensiteten hos de döda cellerna
  • Genom att använda Fixable Viability Dyes kan döda celler uteslutas från analys när intracellulära mål studeras
  • Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780 kan exciteras av den röda (633 nm) laserlinjen och har en toppemission på 780 nm som kan detekteras med ett 780/60 bandpassfilter (motsvarande APC-eFluor™ 780 eller APC-Alexa Fluor™ 750)
  • Som kompensation rekommenderas att använda ett prov av de intressanta cellerna färgade med Fixable Viability Dye
  • Om andelen döda celler förväntas vara mindre än 5 %, rekommenderas det att ta en liten alikvot av celler och värma dem vid 65 C i 1 minut °och sedan omedelbart lägga dem på is i 1 minut.
  • Efter denna behandling kan de värmedödade cellerna kombineras 1:1 med levande celler och sedan färgas med Fixable Viability Dye
  • Tester tyder på att kompensationen från de flesta detektorer är försumbar, med kompensationen från PE-Cyanine7 som den högsta på mindre än 5 %
  • Faktiska kompensationsvärden kommer att bero på varje utredares specifika instrument, filteruppsättningar och PMT-spänningsinställningar
  • Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780 levereras som en förutspädd lösning framställd i högkvalitativ, vattenfri DMSO
  • Den ska skyddas från ljus och fukt
  • Förvaras vid -°70 C med torkmedel, den kan frystinas upp till 20 gånger
  • Låt flaskan komma i jämvikt till rumstemperatur innan den öppnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Infraröd
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Färgämne
Emission 633/780
Produktlinje eBioscience
Kvantitet 100 tester