Läs mer
Invitrogen™ Fixeringsmedium (medium A)
Produktkod. 10416103
Change view
Kvantitet:
5 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10416103 100 ml Varje
10572625 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10416103 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer GAS001S100
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fixeringsmedium (medium A)
Fixeringsmedium (Medium A) är en komponent i FIX & PERM™ Cellpermeabiliseringskit . Satsen används i flödescytometri för att fixera och permeabilisera celler i suspension, vilket möjliggör åtkomst av antikroppar till intracellulära mål utan att ge avkall på spridningsegenskaper.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit är:
  • Flexibel —kompatibel med flera provtyper och cellulära antigener
  • Robust —spridningsmönster av celler opåverkade
  • Effektiv —samtidig detektering av intracellulära och ytmarkörer
    Se en urvalsguide för alla tillgängliga FIX & PERM™ produkter och produkter relaterade till provberedning (inklusive celllys- och konserveringslösningar, blockerande reagenser och information om användningen av Dynabeads™ cellseparationsprodukter för cellisolering).
    Fixationsmediumformeln var speciellt utformad för att minska bakgrundsfärgning och möjliggöra samtidig tillsats av fluorokrommärkta antikroppar under permeabiliseringssteget.
    Hur det fungerar
    Celler inkuberas i 15 minuter vid rumstemperatur med fixeringsmediet och tvättas. Celler kan sedan inkuberas med permeabiliseringsmedium (medium B) (kat. nr. GAS002S100) och fluorokrommärkt antikropp. Både fixeringsmedium och permeabiliseringsmedium ingår i FIX & PERM™ Cellpermeabiliseringskit.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
    Kvantitet 100 ml
    Volym (metrisk) 100 mL
    Förvaringsbuffert Formaldehyd
    Färg Grå
    Form Vätska
    Reagenstyp Fixeringsreagens
    Frakt skick Rumstemperatur
    För användning med (applikation) Flödescytometri
    Produktlinje FIX och PERM
    Produkttyp Fixeringsmedium