Läs mer
Invitrogen™ Fixeringsmedium (medium A)
Produktkod. 10572625
Change view
Kvantitet:
5 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10572625 5 ml Varje
10416103 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10572625 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer GAS001S5
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fixeringsmedium (medium A)
Fixeringsmedium (Medium A) är en komponent i FIX & PERM™ Cellpermeabiliseringskit . Satsen används i flödescytometri för att fixera och permeabilisera celler i suspension, vilket möjliggör åtkomst av antikroppar till intracellulära mål utan att ge avkall på spridningsegenskaper.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit är:
  • Flexibel —kompatibel med flera provtyper och cellulära antigener
  • Robust —spridningsmönster av celler opåverkade
  • Effektiv —samtidig detektering av intracellulära och ytmarkörer
    Se en urvalsguide för alla tillgängliga FIX & PERM™ produkter och produkter relaterade till provberedning (inklusive celllys- och konserveringslösningar, blockerande reagenser och information om användningen av Dynabeads™ cellseparationsprodukter för cellisolering).
    Fixationsmediumformeln var speciellt utformad för att minska bakgrundsfärgning och möjliggöra samtidig tillsats av fluorokrommärkta antikroppar under permeabiliseringssteget.
    Hur det fungerar
    Celler inkuberas i 15 minuter vid rumstemperatur med fixeringsmediet och tvättas. Celler kan sedan inkuberas med permeabiliseringsmedium (medium B) (kat. nr. GAS002S100) och fluorokrommärkt antikropp. Både fixeringsmedium och permeabiliseringsmedium ingår i FIX & PERM™ Cellpermeabiliseringskit.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
    Kvantitet 5 ml
    Volym (metrisk) 5 mL
    Reagenstyp Fixeringsreagens
    Frakt skick Rumstemperatur
    Produkttyp Fixeringsmedium