Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerings-/permeabiliseringskoncentrat
Produktkod. 12736048
Change view
Kvantitet:
30 ml
Förpackningsstorlek:
30ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12736048 30 ml 30ml
1 options
Innehåller formaldehyd
Produktkod. 12736048 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00512343
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller formaldehyd
Innehåller
En 30 ml flaska
Avsedd att användas med antikroppar mot transkriptionsfaktorer och nukleära proteiner, såsom Foxp3 och Ki-67, samt cytokiner och kemokiner.
  • Detta måste användas i kombination med fixerings-/permeabiliseringsspädningsmedlet (kat. 00-5223) och permeabiliseringsbufferten (10X) (kat. 00-8333)
  • Alternativt kan alla buffertar som krävs för färgning med dessa antikroppar köpas som ett set i Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (kat. 00-5523)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar En 30 ml flaska
Kvantitet 30 ml
Reagenstyp Fixeringsreagens, permeabiliseringsreagens
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Fixerings-/permeabiliseringsbuffert
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • eBioscience Fixation/Permeabilization Concentrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).