Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerings-/permeabiliseringsspädningsmedel
Produktkod. 12746048
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12746048 100 ml Paket med 100
1 options
Innehåller natriumazid
Produktkod. 12746048 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00522356
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller natriumazid
Avsedd att användas med antikroppar mot transkriptionsfaktorer och nukleära proteiner, såsom Foxp3 och Ki-67, samt cytokiner och kemokiner.
  • Detta måste användas i kombination med fixerings-/permeabiliseringskoncentratet (kat. 00-5123) och permeabiliseringsbufferten (10X) (kat. 00-8333)
  • Alternativt kan alla buffertar som krävs för färgning med dessa antikroppar köpas som ett set i Foxp3/Transcription Factor Buffer Staining Set (kat. 00-5523)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
Reagenstyp Fixeringsspädningsmedel, permeabiliseringsspädningsmedel
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Fixerings-/permeabiliseringsspädningsmedel