Läs mer
Invitrogen™ Fixerande fri lyseringslösning, högavkastande lysering
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
High-Yield Lyse är en förblandad, fixativfri erytrocytlyseringslösning som kan användas för att eliminera röda blodkroppar från helblod för flödescytometrisk analys med minimal förlust av sällsynta blodkroppspopulationer. Med hjälp av detta reagens utförs lys av erytrocyter omedelbart efter färgning av blodproverna med Invitrogen's fluorokrom-konjugerade monoklonala antikroppar.
Se en urvalsguide för alla celllys- och konserveringslösningar och produkter relaterade till provfixering och permeablisering, blockerande reagenser och information om användning av Dynabeads™ för cellisolering.
Se en urvalsguide för alla celllys- och konserveringslösningar och produkter relaterade till provfixering och permeablisering, blockerande reagenser och information om användning av Dynabeads™ för cellisolering.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur. Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum |
| Provtyp | Blod |
| Produkttyp | Lyseringslösning |
| Kvantitet | 500 ml |
| Reagenstyp | Fullblodslysbuffert |
| Frakt skick | Rumstemperatur |