Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkel QuickLock™ Rotor med aerosoltätt lock
Produktkod. 13477916 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
24 Spin-kolumner
30 x 1,5/2 ml
48 x 1,5 ml
6 x 15/50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
13477916 6 x 15/50 ml Varje
13276928 24 Spin-kolumner Varje
13286928 30 x 1,5/2 ml Varje
13206938 48 x 1,5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13477916 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5427739009
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
För användning med Centrifuge 5430 och Centrifuge 5430 R
  • Aerosoltät Eppendorf QuickLock rotorerna stängs med endast 1/4 varv
  • Sparar tid under daglig användning
  • Tar bort upprepad stress från handleden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Modell F-35-6-30
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 15/50 ml
För användning med (utrustning) 5430/5430R Centrifuger
Vinkel Fast
Inkluderar Lock
Antal platser 6