Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkelrotor med lock för bänkcentrifug
Produktkod. 10798571 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Typ:
Fast vinkelrotor med aerosoltätt lock
Fast vinkelrotor med lock
Vinkel:
34°
45°
Inkluderar:
30 x 1,5 ml hinkar
6 x 85 ml hinkar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Vinkel Inkluderar Förpackningsstorlek
10798571 Fast vinkelrotor med lock 45° 30 x 1,5 ml hinkar Varje
10161151 Fast vinkelrotor med aerosoltätt lock 45° 30 x 1,5 ml hinkar Varje
10344751 Fast vinkelrotor med lock 34° 6 x 85 ml hinkar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10798571 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5804715004
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Använd denna höghastighetsrotor för molekylära tillämpningar i rör från 0,2 till 85 ml. Eppendorf™ Fastvinkelrotorer är kompatibla med centrifugerna 5804, 5804 R, 5810 och 5810 R.
  • För 6x 85 ml rör
  • Inkluderar rotorlock
  • Max. hastighet: 18 500x g (12 000 rpm) i Centrifuge 5810 R eller 15 500x g (11 000 rpm) i 5804/5804 R/5810
  • Låg rotorvikt (3,2 kg) för enkel hantering
  • 34° borrhålsvinkeln minskar utstrykningar av pellets längs rörväggen
  • Anodiserad aluminium för hög kemikaliebeständighet
  • Rotor, lock och adaptrar är autoklaverbara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Fast vinkelrotor med lock
Max. RCF 20,800 x g
Max. Hastighet 14,000 rpm
För användning med (utrustning) F-45-30-11
Vinkel 45°
Inkluderar 30 x 1,5 ml hinkar
Antal platser 30