Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkelrotor utan lock för bänkcentrifug
Produktkod. 10386602 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Max. RCF:
1 770 x g
1 840 x g
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Max. RCF unitSize
10386602 1 840 x g Varje
10663493 1 770 x g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10386602 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5702747009
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rotorer för Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH. 5702-familjen av låghastighetscentrifuger för allmänna ändamål var speciellt utformade för att möta kraven på klinisk forskning och cellodlingslaboratorier med låg till medelhög genomströmning.
  • Rotor F-45-18-17-Cryo
  • Maxhastighet: 1 840 x g (4 400 rpm)
  • Tyst centrifugering även utan rotorlock
  • Centrifugering av 1 till 2 ml Cryo-rör° (max. 13mm dia., använd med adapter) och rör
  • med skruvlock (max. 17 mm diameter, ingen adapter krävs)
  • Rotor och adaptrar är autoklaverbara (121 °C, 20 min.)
  • Rotor F-45-24-11
  • Maxhastighet: 1 770 x g (4 400 rpm)
  • Rotor med fast vinkel för 24 x 1,5/2,0 mL rör
  • Tyst centrifugering även utan rotorlock
  • Adaptrar finns som tillval för: 0,2 ml PCR-rör (5425 715.005); 0,4 ml centrifugrör (5425 717,008); 0,5mL mikroprovrör och Microtainer™ rör (5425 716.001)
  • Rotor och adaptrar är autoklaverbara (121 °C, 20 min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor med fast vinkel
Max. RCF 1 840 x g
Max. Hastighet 4,400 rpm
För användning med (utrustning) F-45-18-17