Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkelrotorer för Concentrator Plus Centrfuge
Produktkod. p-8005616 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
36 x 3,0/5,0 ml flatbottnade rör
48 x 1.5/2 mL
70 x 1.5/2 mL
72 x 0.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10504843
Brand: Eppendorf™ 5490030001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Concentrator Plus Centrifuge
  • Eppendorf Concentrator plus designades med kunden i åtanke för att leverera en ergonomisk, intuitiv och hållbar lösning som passar bekvämt direkt på din labbbänk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Modell: FA-45-30-11
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 48 x 1.5/2 mL
För användning med (utrustning) Concentrator Plus Centrifuge
Vinkel Fast
Inkluderar Utan lock
Antal platser 48