Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkel QuickLock™ Rotor med plastlock
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
48 x 1.5/2 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Eppendorf QuickLock rotorerna stängs med endast 1/4 varv
- Sparar tid under daglig användning
- Tar bort upprepad stress från handleden
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Modell: F-45-48-11, Inkluderar lock |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 48 x 1.5/2 mL |
| Max. RCF | 18,210 x g |
| Max. Hastighet | 12,700 rpm |
| För användning med (utrustning) | 5430/5430R Centrifuger |
| Vinkel | Fast |
| Inkluderar | Grundläggande plastlock |
| Antal platser | 48 |