Beskrivning
- Bänkar, rullvagnar och baser för Erlab terrarier: Erlab bänkar och rullvagnar är designade för att stödja kanallösa kapslingar och filtreringsskåp på rätt arbetshöjd, med fullständig säkerhet. Varje modell är dimensionerad för en specifik referens för att garantera stabilitet och perfekt anpassning till utrustningens fotavtryck.
- Stabilitet och ergonomi:
- Robust stålkonstruktion anpassad efter belastningen från motsvarande kapsling
- Kemiskt resistent, lätttvättad finish
- Fasta, rörliga, nivåjusterbara, mekaniskt justerbara och elektriskt justerbara versioner finns tillgängliga
- Höjdjusterbara modeller gör det möjligt att anpassa arbetspositionen till varje operatör, sittande eller stående
- Låsbara hjul på rullande versioner för säker ompositionering av arbetsstationen
- Flexibel laboratorielayout: Rullvagnar gör det möjligt att flytta en komplett filtreringsarbetsstation från ett rum till ett annat i takt med att projekten utvecklas, medan fasta bänkar ger en permanent och platseffektiv installation. Valfria tillbehör som utdragbara hyllor och fotstöd förbättrar ytterligare daglig komfort och förvaringskapacitet.
- Viktiga fördelar:
- Dedikerad supPort designad för ett specifikt Erlab hölje.
- Stabil, robust struktur med kemiskt resistent finish.
- Fasta, mobila och höjdjusterbara versioner finns tillgängliga.
- Förbättrad ergonomi för operatören och arbetsstationens flexibilitet.
- Enkel montering och enkel underhåll.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fotstöd |
| För användning med (utrustning) | Solis 1800 |