Läs mer
BRAND™ Transferpettor™ Pipett med fast volym
Produktkod. 10008540 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1μ L
5μ L
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10008540 200 μl Varje
10483921 10 μl Varje
10088520 20 μl Varje
10232221 5μ L Varje
10478302 50 μl Varje
10623782 1μ L Varje
10509681 100 μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10008540 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 701878
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för vätskor när luftförträngningspipetter inte fungerar. Brand™ Transferpettor™ Pipetter med fast volym hanterar trögflytande, skummande vätskor och högt ångtryck.
  • Hög grad av precision och noggrannhet
  • För de mest krävande pipetteringsoperationerna
  • Fungerar enligt den positiva förskjutningsprincipen, med kolven i direkt kontakt med den aspirerade vätskan
  • Tättslutande kolv torkar alltid spetsarnas väggar helt rena, vilket ger reproducerbara resultat
  • Inget behov av att kassera spetsar efter varje pipettering eftersom kvarvarande vätning är försumbar
  • Lämplig för media med densitet upp till 13,6 g/cm³ , viskositet upp till 50 000 mm2/s, ångtryck upp till 500 mbar
  • Arbetstemperaturintervall 15° till 40 °C
  • Levereras med prestationscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,5% ,± 1,0 μL
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 8655-2
Färg Röd
Typ Pipett
Volym (metrisk) 200 μl
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C till 40 °C