Läs mer
Syngene Fasta högintensiva multiplexerande lysdioder med toppbandpass
Handla allt Syngene Produkter
Färg:
Blått
Klart
Röd, Grön, Blå, Infraröd, Fjärrröd
Beskrivning
- HILED-moduler ger bildprestanda för fluorescensapplikationer.
- Välj mellan sex alternativ, allt från UV till IR-ljus.
- Varje modul har ett smalt bandpassfilter för att minimera överhörning mellan olika våglängder, vilket gör den idealisk för multiplexering med fluorescerande geler eller blottar.
- Syngene GBox kemisystem är alla kompatibla med dessa moduler.
- De nya HILED-modulerna erbjuder minskad exponeringstid, en förlängd LED-livslängd och en visningsyta på 20 x 20 cm.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Syngene Gel Doc |
| För användning med (applikation) | Avbildning av DNA-geler och multiplexering |
| Färg | Röd, Grön, Blå, Infraröd, Fjärrröd |
| Produkttyp | HILEDS i rött, grönt, blått, infrarött och långt rött |