Läs mer
OHAUS™ Fasta multifunktionsklämmor
Handla allt Ohaus Produkter
Storlek (metriskt) grepp:
0 till 69 mm
0 till 77 mm
Typ av käke:
2-stifts enkeljustering
3-stifts dubbeljustering
Material:
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förlängningsarmar med en 360° rotation tillåter placering av apparater på olika avstånd från labbramen utan att kompromissa med experimentintegriteten
- Vridbara och fasta klämmor håller apparater nära labbramen eller stativet och har en inbyggd integrerad hållare för att fästas på labbramar eller apparater
- Finns som enkel- eller dubbeljustering i förnicklad zink eller rostfritt stål
- Halkfria vinylhylsor och glasfiberöverdrag för temperaturer över 100 °C (ingår med alla 2- och 3-stiftsklämmor)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fast klämma |
| Material | Nickelpläterad |
| Inkluderar | Halkfria vinylhylsor och glasfiberöverdrag |
| Beskrivning | Clamp, Multi Purpose, CLM-FIXED3DZM |
| Längd (engelska) | 5,75 tum. |
| Längd (metrisk) | 146 mm |
| Storlek | Intermediär |
| Storlek (metriskt) grepp | 0 till 69 mm |
| Typ av käke | 3-stifts dubbeljustering |