Läs mer
Thermo Scientific™ Autosampler-sprutor med löstagbar nål för GC-instrument
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Autosamplersprutor med löstagbar nål för GC-instrument är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
- Borosilikatglas med metallflänsar
- Nålar och kolvar är av rostfritt stål
- Fältbeprövad sprutdesign
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (nål), Rostfritt stål (kolv) |
| Beskrivning | 23 till 26 gauge; 5 uL; 42mm längd |
| Nålmätare | 23 till 26s G |
| Längd (metrisk) | 42 mm |
| Produkttyp | GC Autosampler spruta, fast nål |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 5μ L |
| Längd (metrisk) nål | 42 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.