Läs mer
Thermo Scientific™ Autosampler-sprutor med löstagbar nål för GC-instrument
Produktkod. 17864961 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
50 μl
100 μl
250 μl
250μ L
Nålmätare:
23 G
23 till 26s G
26 G
31 G
Kvantitet:
6-pack
Ea.
Enhet
Nålpunktstil:
Kon
Sidohål
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Kvantitet Nålpunktstil unitSize
17864961 50 μl 23 G Ea. Kon -
10177654 5μ L 23 G 6-pack Kon Paket med 6
10299254 5μ L 23 till 26s G Ea. Kon Varje
10188044 5μ L 23 till 26s G 6-pack Kon Paket med 6
10641406 250 μl 26 G Enhet Kon Varje
10658525 100 μl 23 G Ea. Kon Varje
10350925 100 μl 23 G Ea. Sidohål Varje
10793877 250μ L 23 G Ea. Sidohål Varje
10524275 10 μl 31 G Ea. Kon Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17864961 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365G1503
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Autosamplersprutor med löstagbar nål för GC-instrument är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
  • Manuella sprutor i industristandardstorlek
  • Baksida i vit skala för enkel läsning
  • Lösningsmedelsbeständiga markeringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Produkttyp Gatät GC Autosampler-spruta, avtagbar nål
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 50 μl
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) AI/AS 1610 Autosampler
Anslutningstyp Avtagbar
Ersättningsnål 36550040 (sidohål), 36566485 (kon)
PTFE tippad kolv Ja
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.