Läs mer
Trajan™ Autosamplersprutor med fast nål för Thermo Scientific Instruments
Produktkod. 15228463
Nålmätare:
22 G
23 G
25 g
26 G
Längd (engelska) Nål:
1,96 tum.
2 tum
3,14 tum.
Modell:
10F-BT-5/0,5C
10F-BT-8/0,47C
10F-BT-8/0,63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0,47C
10F-BT-GT-5/0,63C
5F-BT-5/0,47C
Kvantitet:
1 st
6-pack
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15228463
Brand: Trajan™ 0029771
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,018 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 10F-BT-GT-5/0,47C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Thermo Scientific instrument AS3000, AS2000, AS200/800
Anslutningstyp Fast