Läs mer
Trajan™ Autosamplersprutor med fast nål för Thermo Scientific Instruments
Produktkod. 15258443
Change view
Nålmätare:
22 G
23 G
25 g
26 G
Längd (engelska) Nål:
1,96 tum.
2 tum
3,14 tum.
Modell:
10F-BT-5/0,5C
10F-BT-8/0,47C
10F-BT-8/0,63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0,47C
10F-BT-GT-5/0,63C
5F-BT-5/0,47C
Kvantitet:
1 st
6-pack
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Längd (engelska) Nål Modell Kvantitet unitSize
15258443 26 G 1,96 tum. 5F-BT-5/0,47C Ea. Varje
15228463 26 G 1,96 tum. 10F-BT-GT-5/0,47C Ea. Varje
15298463 26 G 3,14 tum. 10F-BT-8/0,47C 1 st Varje
15278463 23 G 2 tum 10F-BT-GT-5/0,63C 1 st Varje
15208463 25 g 1,96 tum. 10F-BT-5/0,5C Ea. Varje
15288463 23 G 3,14 tum. 10F-BT-8/0,63C Ea. Varje
15218463 26 G 1,96 tum. 10F-BT-GT-5/0,47C 6-pack Paket med 6
16672572 22 G 3,14 tum. 10F-BT-8/22C Ea. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15258443 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 0019821
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,018 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 5F-BT-5/0,47C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Thermo AS3000, AS2000
Anslutningstyp Fast