Läs mer
Trajan™ Autosamplersprutor med fast nål för Thermo Scientific Instruments
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,025 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 10F-BT-GT-5/0,63C |
| Kvantitet | 1 st |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Längd (metrisk) nål | 50 mm |
| Visa mer |