Läs mer
Trajan™ Autosamplersprutor med fast nål för Thermo Scientific Instruments
Produktkod. 15288463
Nålmätare:
22 G
23 G
25 G
26 G
Längd (engelska) Nål:
1,96 tum.
2 tum
3,14 tum.
Modell:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Kvantitet:
1 st
6 Pk.
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15288463
Brand: Trajan™ 0029891
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,024 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 3,14 tum.
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 10F-BT-8/0.63C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Thermo AS2000
Anslutningstyp Fast