Läs mer
Trajan™ Autosamplersprutor med fast nål för Thermo Scientific Instruments
Nålmätare:
22 G
23 G
25 g
26 G
Längd (engelska) Nål:
1,96 tum.
2 tum
3,14 tum.
Modell:
10F-BT-5/0,5C
10F-BT-8/0,47C
10F-BT-8/0,63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0,47C
10F-BT-GT-5/0,63C
5F-BT-5/0,47C
Kvantitet:
1 st
6-pack
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,018 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.47 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) Nål | 1,96 tum. |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 5F-BT-5/0,47C |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 5μ L |
| Längd (metrisk) nål | 50 mm |
| Visa mer |