Läs mer
Thermo Scientific™ Fast nål, gastät GC-spruta, Pk. Av 6
Produktkod. 15284563 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15284563 10 μl Varje
1 options
Produktkod. 15284563 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365D0626
Beräknad leverans: 16-11-2026
Thermo Scientific™ sprutor för GC-instrument är designade för att ge förbättrad hållbarhet, tydlighet och noggrannhet vid provintroduktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 23 till 26 G
Produkttyp Gatät GC Autosampler-spruta, fast nål
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 42 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Agilent GC Instruments