Läs mer
Thermo Scientific™ Fastnålad gastät autoprovtagarspruta
Produktkod. 17874961 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Nålmätare:
22 G
23 G
Volym (metrisk):
1μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
17874961 22 G 1μ L Varje
16668853 23 G 1μ L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17874961 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365H3572
Beräknad leverans: 22-12-2026
Spruta för Thermo RSH autosampler
  • Konstruerad för pålitlig laboratorieprestanda och konsekventa resultat
  • Tillverkad för att uppfylla Thermo Scientific kvalitetsstandarder
  • Designad för kompatibilitet med vanliga laboratorieinstrument och arbetsflöden
  • Hjälper till att förbättra reproducerbarhet och provintegritet
  • Lämplig för forskning, analytiska och rutinmässiga laboratorieapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Borosilikatglas (fat)
Nålmätare 22 G
Produkttyp spruta
Volym (metrisk) 1μ L
För användning med (utrustning) CTC PAL Liquid Autosampler
Anslutningstyp Fast, avsmalnande nål
Graderad Ja