Läs mer
Thermo Scientific™ Sprutan med fasta nålar för GC-instrument
Produktkod. p-4525930 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5μ L
5μ L
10 μl
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
25 g
26 G
26s G
För användning med (utrustning):
AI/AS1310, TriPlus , AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler
AI/AS1310, TriPlus , AS3000, AI/AS 1610 Autosamplers
AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 autosamplare
CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers
TriPlus Autosampler
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus, AS2000 Autosampler
TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 autosamplare
TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10512265 5μ L 26 G AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 autosamplare Varje
10374653 10 μl 25 g TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler Varje
10197854 10 μl 23 till 26 G TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 autosamplare Varje
10384653 10 μl 26 G TriPlus, AS2000 Autosampler Varje
10527694 5μ L 26 G TriPlus Autosampler Varje
10746173 10 μl 23 G AI/AS1310, TriPlus , AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler Varje
10721724 10 μl 23 G TriPlus, AS2000 Autosampler Varje
10364083 5μ L 23 G CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers Varje
10029192 10 μl 26 G CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers Paket med 6
10206824 10 μl 26 G CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers Varje
10361505 0,5μ L 23 G AI/AS1310, TriPlus , AS3000, AI/AS 1610 Autosamplers Varje
10025744 10 μl 23 G CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers Paket med 6
13456806 5μ L 26s G TriPlus RSH Autosampler Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10512265 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36500505
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Få exakta, reproducerbara resultat från dessa sprutor med fast nål för Thermo Scientific™ och Agilent GC autosamplare.
Få exakta, reproducerbara sprutor med fast nål för Thermo Scientific™ och Agilent GC autosamplare. Välj från en mängd olika storlekar, typer och kompatibilitet med autosampler. De finns i standard industristorlek med vit skalbaksida för enkel avläsning och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
  • Borosilikatglas med metallflänsar
  • Nålar och kolvar är av rostfritt stål
  • Fältbeprövad sprutdesign
  • Konspets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 5uL;26 gauge; 50 mm L; För AS3000, AS2000
Nålmätare 26 G
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta, fast nål
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 autosamplare
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.