Läs mer
Cole-Parmer™ Fixed-Position Utility Clamps
Produktkod. p-6837026 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
69 mm
77 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11765399
Brand: Cole-Parmer™ 0802200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att hålla apparaten i en fast 90 graders vinkel nära labbramen där ingen justering krävs efter installation. Cole-Parmer™ Fixed-Position Utility Clamps är idealiska för exakt inriktning av byretter, termometrar och återflödeskondensorer.
Klämmor levereras med halkfria vinylhylsor eller för temperaturer över 100 °C, glasfiberöverdrag. Välj enkel justeringsstil för standardanvändning där en stift eller ''finger'' justeras med en vingmutter, medan den andra stiften förblir stationär eller för en mer mångsidig klämma, välj den dubbla justeringsstilen. Dubbla justeringsklämmor ger större flexibilitet över ett bredare sortiment. Med hjälp av tumskruvar kan stiften enkelt justeras över ett större område. Klämmor inkluderar en integrerad kontakt som accepterar stavar upp till 0,75 tum. (19 mm) i diameter. En extra hållare måste köpas för att fästa klämmor på labbramar, stödstativ eller annan utrustning.
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Utility Clamp
Material Nickelpläterad zink
För användning med (utrustning) Byrett
För användning med (applikation) Används för att hålla apparater på en fast 90° vinkel nära labbramen där ingen justering krävs efter uppställning
Diameter (metrisk) 77 mm
Längd (metrisk) 13.3
Storlek Intermediär