Läs mer
Thermo Scientific Fixed Price Preventative Maintenance for Cold Storage, Freezer, Refrigerator, ULT AND Arctiko CRYO -150°C Compressor-Based Freezer
Produktkod. 32176298 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
ULT Freezer
Produktkod. För användning med (utrustning)
32176298 ULT Freezer
1 options
Produktkod. 32176298 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer FPPMULTMVS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Scope covers compressor-based refrigerators, freezers, ULT and Arctiko CRYO -150°C equipment where LN2 backup is secondary to the primary cooling system.
  • Not suitable for liquid nitrogen Dewar-type cryopreservation systems
  • Parts, consumables, corrective repairs and primary LN2 cryopreservation systems are excluded unless separately quoted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) ULT Freezer
Produkttyp Preventive Maintenance